Learn More
3,4-O-(Diethylmethylidene) Shikimic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-O-(Diethylmethylidene) Shikimic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 943515-58-0 |
| Formula molecolare | C14H22O5 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | (3aR,7R,7aS)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O5/c1-4-14(5-2)18-11-8-9(13(16)17-6-3)7-10(15)12(11)19-14/h8,10-12,15H,4-7H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)C1=C[C@@H](OC(CC)(CC)O2)[C@@H]2[C@H](O)C1 |
| IUPAC Name | ethyl (3aR,7R,7aS)-2,2-diethyl-7-hydroxy-3a,6,7,7a-tetrahydrobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.32 |
| Peso formulazione | 270.15 |