Learn More
3-(4-Pyridyl)acrylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10025223
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
5337-79-1
C8H7NO2
149.15
MFCD00040746
SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
736782
(E)-3-pyridin-4-ylprop-2-enoic acid
C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
5337-79-1
C8H7NO2
149.15
MFCD00040746
SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
736782
(E)-3-pyridin-4-ylprop-2-enoic acid
C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
Materiale o nome chimico 3-(4-Pyridyl)acrylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.