Learn More
3-(4-Pyridyl)propionic acid, 97%
Codice prodotto. 15464888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464888 5 g 5g
15454888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15464888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58655.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6318-43-0
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00084846
InChI Key WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC Name 3-pyridin-4-ylpropanoic acid
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Punto di fusione 231°C
Quantità 5 g
Beilstein 122234
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%