Learn More
3-[(4-pyridylmethyl)amino]propanenitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10476794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10476794 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10476794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore DSHS00705DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile
CAS 648409-30-7
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H11N3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile
InChI Key YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1CNCCC#N
IUPAC Name 3-(pyridin-4-ylmethylamino)propanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 161.208
PubChem CID 2063970
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 97%