Learn More
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 320.39 |
| Percent Purity | 97% |