Learn More
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10180882 1 g Amber Glass Bottle 1g
10364722 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10180882 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF00728DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175204-40-7
Formula molecolare C13H15ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 250.726
Numero MDL MFCD00124908
InChI Key ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
PubChem CID 2781701
IUPAC Name 3-(4-tert-butylphenyl)-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.73
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche