Learn More
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Tech., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 250.73 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |