Learn More
3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid |
| CAS | 1208-64-6 |
| Formula molecolare | C13 H18 O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC Name | 3-(4-tert-butylphenyl)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.28 |
| Peso formulazione | 206.1307 |