Learn More
3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6903751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Formula molecolare C13 H18 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
IUPAC Name 3-(4-tert-butylphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.28
Peso formulazione 206.1307