Learn More
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid, 97%
Codice prodotto. 15440458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440458 25 g 25g
15420458 1 g 1g
15430458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440458 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54011.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1208-64-6
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.285
Numero MDL MFCD00796482
InChI Key BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
PubChem CID 4962173
IUPAC Name 3-(4-tert-butylphenyl)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Punto di fusione 102°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 206.28
Percent Purity 97%