Learn More
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10757183 10 g 10g
10087402 1 g 1g
10371843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10757183 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04310EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 783-13-1
Formula molecolare C10H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 232.158
Numero MDL MFCD00066338
InChI Key RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
PubChem CID 735857
IUPAC Name (E)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 232.16
Percent Purity 97%