Learn More
3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol, 97%
Codice prodotto. 10757212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757212 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10757212 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339610010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51268-87-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(4S)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]-propanol
Nota nome 97%
CAS 51268-87-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 90°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H16O3
Indice di rifrazione 1.4405 to 1.4425
Numero MDL MFCD01631673
Quantità 1 g
Rotazione specifica +9° to +12° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Sinonimo 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 1,3-dioxolane-4-propanol, 2,2-dimethyl-, s, s-3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-propanol, 1,3-dioxolane-4-propanol,2,2-dimethyl-, 4s, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4 s-yl-propanol, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4beta-yl-1-propanol
InChI Key BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)CCCO)C
IUPAC Name 3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 160.21
PubChem CID 2733890
Peso formulazione 160.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol