Learn More
3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10107392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10107392 1 g 1g
10623075 5 g 5g
10545184 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10107392 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01247DA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 845885-86-1
Formula molecolare C10H14BNO2
Molecular Weight (g/mol) 191.04
Numero MDL MFCD03425979
InChI Key HDQULWCYQQMIJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester, pyridine-3-boronic acid, neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid neopentyl glycol ester, 2-3-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, 5,5-dimethyl-2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-4-pyridil-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaboronane, pyridine-3-boronic acid neopentyl ester, pyridine-3-boronic acid, neopentylglycol ester
PubChem CID 2794717
IUPAC Name 3-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.04
Percent Purity 97%