Learn More
3,5,6-Trichlorosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30457192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457192 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8960451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5,6-Trichloro-2-Hydroxybenzoic Acid
CAS 40932-60-3
Formula molecolare C7 H3 Cl3 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 2,3,5-Trichloro-6-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5,6-Trichlorosalicylic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC Name 2,3,5-trichloro-6-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 241.46
Peso formulazione 239.9148