Learn More
3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione |
| CAS | 1015474-32-4 |
| Formula molecolare | C14H14N4O3 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H14N4O3/c1-7-16-9-4-2-3-8(15)12(9)14(21)18(7)10-5-6-11(19)17-13(10)20/h2-4,10H,5-6,15H2,1H3,(H,17,19,20) |
| SMILES | CC1=Nc2cccc(N)c2C(=O)N1C3CCC(=O)NC3=O |
| IUPAC Name | 3-(5-amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3-yl)piperidine-2,6-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.29 |
| Peso formulazione | 286.1066 |