Learn More
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 98%
Codice prodotto. 11494123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494123 5 g 5g
11484123 1 g 1g
11404133 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494123 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10341.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30071-93-3 | C10H6F6O | 256.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30071-93-3
Formula molecolare C10H6F6O
Molecular Weight (g/mol) 256.15
Numero MDL MFCD00009910
InChI Key MCYCSIKSZLARBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 3,5-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, mbt-ac, 1-3,5-di trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 3,5-ditrifluoromethylacetophenone, 3',5'-bis-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 121616
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone
Densità 1.422
Punti di ebollizione 85°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 5 g
Beilstein 2384789
IUPAC Name 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Peso formulazione 256.15
Percent Purity 98%