Learn More
3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone, TRC
Codice prodotto. 30455717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT78407010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 30071-93-3
Formula molecolare C10H6F6O
Quantità 10 g
Sinonimo 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 1-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmethyl ketone, 3,5-Di(trifluoromethyl)acetophenone, 3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, Bis (Trifluoromethyl)acetophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 256.14
Peso formulazione 256.0323