Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 98+%
Codice prodotto. 10721081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721081 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10357220 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10453965 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10721081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185690500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-74-5
Formula molecolare C8H5F6N
Molecular Weight (g/mol) 229.12
Numero MDL MFCD00000394
InChI Key CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 85°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C6H3NH2
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.47
Peso formulazione 229.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid