Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11443807
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11443807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18259.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of a series of meso-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl-substituted expanded porphyrins.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in many organic solvents.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-95-6
Formula molecolare C9H4F6O
Molecular Weight (g/mol) 242.12
Numero MDL MFCD00010206
InChI Key LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densità 1.47
Punti di ebollizione 171°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 25 g
Beilstein 1884058
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in many organic solvents.
Peso formulazione 242.12
Percent Purity 97%