Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10337761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337761 5 g Bottiglia in vetro 5g
10275911 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10337761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351360050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 73852-19-4 | Molecular Formula: C8H5BF6O2 | Molecular Weight: 257.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73852-19-4
Formula molecolare C8H5BF6O2
Molecular Weight (g/mol) 257.93
Numero MDL MFCD00051850
InChI Key BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
IUPAC Name [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219°C to 226°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.93
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.