Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 292.61 |
| Percent Purity | 95% |