Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10320783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10320783 10 g Amber Glass Bottle 10g
10136802 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10320783 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF00749EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 97603-94-6
Formula molecolare C9H7ClF6N2
Molecular Weight (g/mol) 292.609
Numero MDL MFCD00276604
InChI Key GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide;hydrochloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 292.61
Percent Purity 95%