Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30450735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7906305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Formula molecolare C9 H4 F6 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
InChI Formula InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 258.12
Peso formulazione 258.0115