Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11422827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422827 5 g 5g
11412827 1 g 1g
11432827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15460.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27126-93-8 | C9H3F6N | 239.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27126-93-8
Formula molecolare C9H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 239.12
Numero MDL MFCD00000379
InChI Key CZKHHAOIHXHOSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzonitrile, 3,5-di trifluoromethyl benzonitrile, bis 3,5-trifluoromethyl benzonitrile, mbt-cn, 3,5-bis-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbonitrile, fxffr ccn exfff, pubchem4691, 3,5-bis tifluoromethyl-1-cyanobenzene
PubChem CID 96746
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 16°C to 20°C
Densità 1.421
Punti di ebollizione 154°C to 156°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.4175
Quantità 5 g
Numero UN UN3276
Beilstein 3552650
Peso formulazione 239.12
Percent Purity 98%