Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10646101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646101 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10646101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 785-56-8 | C9H3ClF6O | 276.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Nota nome 97%
CAS 785-56-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5200g/mL
Punti di ebollizione 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H3ClF6O
Formula lineare (CF3)2C6H3COCl
Indice di rifrazione 1.4322 to 1.4342
Numero MDL MFCD00000387
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.52
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoylchloride, 3,5-bis trifluoromethyl, fxffr cvg exfff, 3,5-bis trifluoromethyl benzoychloride
InChI Key WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)Cl
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 276.57
PubChem CID 101856
Peso formulazione 276.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid