Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, TRC
Codice prodotto. 30449502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449502 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790668100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
Formula molecolare C9H6F6O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3,16H,4H2
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
IUPAC Name (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 244.13
Peso formulazione 244.0323