Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 10259503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259503 5 g Bottiglia in vetro 5g
10023590 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10259503 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32247-96-4 | C9H5BrF6 | 307.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32247-96-4
Formula molecolare C9H5BrF6
Molecular Weight (g/mol) 307.03
Numero MDL MFCD00009905
InChI Key ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.6700g/mL
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C6H3CH2Br
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.446
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.67
Peso formulazione 307.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid