Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11404147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11404147 1 g 1g
11414147 5 g 5g
11424147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19590.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide is used as derivatization reagent in detection of uracil in DNA by GC and negative chemical ionization mass spectrometry in enantioselective synthesis of non-peptidic neurokinin NK1 receptor antagonist.
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32247-96-4
Formula molecolare C9H5BrF6
Molecular Weight (g/mol) 307.03
Numero MDL MFCD00009905
InChI Key ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 122573
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densità 1.675
Punti di ebollizione 136°C to 140°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 656506
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 307.04
Percent Purity 98%