Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| CAS | 32247-96-4 |
| Formula molecolare | C9H5BrF6 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 307.03 |
| Peso formulazione | 305.9479 |