Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine, 95%
Codice prodotto. 10531151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531151 1 g Bottiglia in vetro 1g
10167993 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305640010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85068-29-7 | C9H7F6N | 243.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85068-29-7
Formula molecolare C9H7F6N
Molecular Weight (g/mol) 243.15
Numero MDL MFCD00009909
InChI Key DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl benzylamine, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanamine, 3,5-di trifluoromethyl benzylamine, 3,5-ditrifluoromethylbenzylamine, mbt-bym, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzylamine
PubChem CID 521099
IUPAC Name [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46°C to 55°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C6H3CH2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 243.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Mass, Chunks or Crystals and Powder