Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 99%
Codice prodotto. 10043580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10043580 10 g Bottiglia in vetro 10g
10249173 50 g Bottiglia in vetro 50g
11984521 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10043580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307700100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-70-1
Formula molecolare C8H3BrF6
Molecular Weight (g/mol) 293.01
InChI Key CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC Name 1-bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
Punto di fusione -16.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7100g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C6H3Br
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.71
Peso formulazione 293.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid