Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, +98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10002600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10002600 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10002600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Nota nome 98+%
CAS 328-75-6
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H3F6NO2
Formula lineare (CF3)2C6H3NO2
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00000384
Quantità 10 g
Beilstein 05, III, 841
Sinonimo 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
InChI Key GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 259.11
PubChem CID 67603
Peso formulazione 259.1
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.