Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11479482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479482 25 g 25g
11459482 1 g 1g
11469482 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479482 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10183.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 349-58-6 | C8H4F6O | 230.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-58-6
Formula molecolare C8H4F6O
Molecular Weight (g/mol) 230.109
Numero MDL MFCD00000386
InChI Key ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl phenol, phenol, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-di trifluoromethyl phenol, 3,5-bis-trifluoromethylphenol, 3,5-ditrifluoromethylphenol, 3,5-bis-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylenol, pubchem12483, mbt-oh, acmc-1clsr
PubChem CID 67680
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis (trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 20°C to 21°C
Densità 1.511
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 25 g
Beilstein 2123670
Peso formulazione 230.11
Percent Purity 97%