Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 10105710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10105710 5 g Bottiglia in vetro 5g
10321484 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10105710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314170050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16588-74-2 | C9H3F6NO | 255.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16588-74-2
Formula molecolare C9H3F6NO
Molecular Weight (g/mol) 255.12
Numero MDL MFCD00013559
InChI Key NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
PubChem CID 2733314
IUPAC Name 1-isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C6H3NCO
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.47
Peso formulazione 255.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene