Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11318756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318756 250 mg 250mg
11308756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318756 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19447.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20857-47-0
Formula molecolare C7H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 215.098
Numero MDL MFCD00128904
InChI Key RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
IUPAC Name 3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 250 mg
Beilstein 1684576
Sinonimo 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Peso formulazione 215.1
Percent Purity 97%