Learn More
3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10435502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10435502 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10435502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19710DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Bromo-2-thienyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 180530-13-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5BrN2OS
Numero MDL MFCD03407331
Quantità 1 g
Sinonimo 3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-bromothiophen-2-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-2-bromothien-5-yl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-5-bromo-2-thienyl-5-methyl, 5-bromo-2-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene
InChI Key ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(S2)Br
IUPAC Name 3-(5-bromothiophen-2-yl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 245.094
PubChem CID 2776504
Peso formulazione 245.1
Percent Purity 97%