Learn More
3-(5-bromo-2-thienyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10442124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10442124 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10452124 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10442124 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66810CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 169050-05-9
Formula molecolare C9H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 240.12
Numero MDL MFCD04971290
InChI Key GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
IUPAC Name 3-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 240.12
Percent Purity 97%