Learn More
3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10299872 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10166812 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10299872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07248CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 850375-34-7
Formula molecolare C10H8BrN3O3
Molecular Weight (g/mol) 298.096
Numero MDL MFCD06797495
InChI Key LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
IUPAC Name ethyl 3-(5-bromopyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 298.1
Percent Purity 95%