Learn More
R&D Systems™ 3,5-DHBA
Codice prodotto. 18742524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742524 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4599/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    113.40€ / 50mg
    Risparmia 12.83€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective HCA1 agonist
Selective agonist of hydroxycarboxylic acid receptor 1 (HCA1, also known as GPR81) (EC50 ∽150 μM). Inhibits lipolysis in wild-type mouse adipocytes. Displays minimal activity at HCA2 (at concentrations >10 mM) and no activity at HCA3, free fatty acid receptor (FFAR) 2 or FFAR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3, 5-DHBA
CAS 99-10-5
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C7H6O4
Peso formulazione 154.12
Purezza >99%
Peso molecolare 154.12
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.