Learn More
3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 37942-07-7 |
| Formula molecolare | C15H22O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, 3,5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(tert-butyl)salicylaldehyde, 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylic Aldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.33 |
| Peso formulazione | 234.162 |