Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 161210250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1620-98-0 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 10001890
  • 47.52€ / 25g
Spedizione stimata: 05-08-2021
Identificatori chimici
1620-98-0
234.34
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
73219
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
C15H22O2
MFCD00008826
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Specifica
3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Glass bottle
186.0°C to 190.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00008826
DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
73219
Crystalline Powder
Authentic
Undesignated
25g
1620-98-0
100.0
C15H22O2
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
234.34
234.34
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati