Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10001890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Packungsgröße
10001890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10001890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161210250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1620-98-0 | Molecular Formula: C15H22O2 | Molecular Weight: 234.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1620-98-0
Numero MDL MFCD00008826
InChI Key DOZRDZLFLOODMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, unii-95vti93vul, benzaldehyde, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 95vti93vul, 3,5-ditert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 73219
IUPAC Name 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico 3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186.0°C to 190.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H22O2
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 234.34
Peso formulazione 234.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.