Learn More
3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 25 g |
IUPAC Name | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile |
Peso formulazione | 231.34 |
Percent Purity | 97% |