Learn More
3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699439
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
1988-88-1
C15H21NO
231.34
MFCD00156137
AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
137274
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
1988-88-1
C15H21NO
231.34
MFCD00156137
AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
137274
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
Materiale o nome chimico 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Peso formulazione 231.34
Percent Purity 97%