Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 11499110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499110 25 g 25g
11489110 5 g 5g
11409120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499110 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14709.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-26-6 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-26-6
Formula molecolare C15H24O2
Molecular Weight (g/mol) 236.355
Numero MDL MFCD00017254
InChI Key HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethyl phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, bht alcohol, antioxidant 754, ionox 100, ionox 100 antioxidant, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, butylated hydroxymethylphenol, 2,6-di-t-butyl-4-hydroxymethylphenol
PubChem CID 6929
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Punto di fusione 138°C to 141°C
Punti di ebollizione 214°C (40 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2052291
Peso formulazione 236.36
Percent Purity 97%