Learn More
3,5-di-Tert-butyl-4-hydroxybenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30179585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179585 5 g 5g
30179041 1 g 1g
30178934 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD1781555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-26-6
Formula molecolare C15 H24 O2
Molecular Weight (g/mol) 236.35
Sinonimo Benzyl alcohol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenemethanol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol, 3,5-Di-t-butyl-4-hidroxy-benzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 754, Ethanox 754, Ionox 100, NSC 159133
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
Peso formulazione 236.1776