Learn More
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H26O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h9-10,20H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19) |
| Peso formulazione | 278.1882 |
| Percent Purity | >95% |