Learn More
3,5-Di-tert-butylcatechol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10313532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10313532 5 g Bottiglia in vetro 5g
10060910 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10313532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1020-31-1 | Molecular Formula: C14H22O2 | Molecular Weight: 222.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020-31-1
Formula molecolare C14H22O2
Molecular Weight (g/mol) 222.33
Numero MDL MFCD00008819
InChI Key PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 66099
IUPAC Name 3,5-ditert-butylbenzene-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97°C to 100°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione >1000°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 99%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Needle-like Crystalline Powder