Learn More
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10014963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10014963 25 g Bottiglia in vetro 25g
10703394 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10014963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 386860250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19715-19-6 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19715-19-6
Formula molecolare C15H22O3
Molecular Weight (g/mol) 250.34
Numero MDL MFCD00059058
InChI Key ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
PubChem CID 88208
IUPAC Name 3,5-ditert-butyl-2-hydroxybenzoic acid
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Di-tert-butylsalicylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158.0°C to 162.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità 179°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ((CH3)3C)2C6H2(OH)COOH
Quantità 25 g
Peso formulazione 250.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.