Learn More
3,5-Di-tert-butyltoluene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358525 25 g 25g
11348525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358525 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11961.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15181-11-0 | Molecular Formula: C15H24 | Molecular Weight: 204.357 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15181-11-0
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.357
Numero MDL MFCD00026300
InChI Key WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
PubChem CID 84819
IUPAC Name 1,3-ditert-butyl-5-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Di-tert-butyltoluene
Punto di fusione 31°C to 32°C
Densità 0.86
Punti di ebollizione 243°C to 244°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 25 g
Beilstein 2043032
Peso formulazione 204.36
Percent Purity ≥98%